Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572139_m1
          See other HAND1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hand1
          Gene Name:
          heart and neural crest derivatives expressed 1
          Gene Aliases:
          eHand
          Chromosome Location:
          Chr.10: 43250729 - 43253296 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572139_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hand1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021592.2 NP_067603.1 1 - 2 757 93
          GenBank mRNA BC097324.1 - 1 - 2 757 7460879 93
          Y08140.1 - 1 - 2 556 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002855.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hand1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          angiogenesis
          in utero embryonic development
          mesoderm formation
          blastocyst development
          trophectodermal cell differentiation
          heart looping
          embryonic heart tube formation
          cardiac left ventricle formation
          cardiac right ventricle formation
          transcription from RNA polymerase II promoter
          heart development
          biological_process
          cell differentiation
          embryonic heart tube development
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          cardiac septum morphogenesis
          mesenchyme development
          cartilage morphogenesis
          trophoblast giant cell differentiation
          determination of heart left/right asymmetry
          negative regulation of RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          molecular_function
          DNA binding
          transcription coactivator activity
          transcription factor binding
          enzyme binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          bHLH transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P574345 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P130064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178747 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130064 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P130064 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P574345 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12083 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18559 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99329 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10742863 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377709_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370128_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370128_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377709_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375301_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375301_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370128_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370128_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025030.rn.1 TC1000002855.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025029.rn.1 TC1000002855.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370128_at - -
          Rat Expression Set 230 1375301_at - -
          Rat Expression Set 230 1370128_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375301_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10742863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719358 - -
          Rat Genome U34 Set Y08140_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA923857_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231143_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21403091 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040572 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55813 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline