Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572232_m1
          See other HCN4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hcn4
          Gene Name:
          hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 63599907 - 63637327 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572232_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hcn4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021658.1 NP_067690.1 6 - 7 2200 59
          GenBank mRNA AF247453.1 - 2200 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000831.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hcn4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          regulation of heart rate
          regulation of membrane depolarization
          cation transport
          regulation of heart contraction
          regulation of ion transmembrane transport
          sodium ion transmembrane transport
          regulation of membrane potential
          modulation of synaptic transmission
          regulation of cardiac muscle contraction
          cellular response to cAMP
          cellular response to cGMP
          cellular response to steroid hormone stimulus
          potassium ion transmembrane transport
          response to cisplatin
          SA node cell action potential
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          cation transmembrane transport
          intracellular cAMP activated cation channel activity
          voltage-gated sodium channel activity
          voltage-gated potassium channel activity
          potassium channel activity
          protein binding
          cAMP binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P054626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38620 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054626 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P054626 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P327807 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P465011 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79565 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97204 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55879 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910473 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387997_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387997_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387997_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387997_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005775.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005769.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005771.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005770.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005772.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005774.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005773.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005776.rn.1 TC0800000831.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387997_at - -
          Rat Expression Set 230 1387997_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910473 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21827961 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354772 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69561 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Impaired regulation of thalamic pacemaker channels through an imbalance of subunit expression in absence epilepsy.
          Authors
          Budde T, Caputi L, Kanyshkova T, Staak R, Abrahamczik C, Munsch T, Pape HC
          Journal
          J Neurosci - Page No 9871 (Wed Oct 26 00:00:00 EDT 2005)
          Volume (Year)
          25 (2005)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0