Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572241_m1
          See other IP6K2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ip6k2
          Gene Name:
          inositol hexakisphosphate kinase 2
          Gene Aliases:
          Ihpk2, Pius
          Chromosome Location:
          Chr.8: 117574104 - 117599849 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572241_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ip6k2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021660.2 NP_067692.2 6 - 7 1035 86
          XM_008766564.1 XP_008764786.1 5 - 6 1001 86
          XM_008766565.1 XP_008764787.1 4 - 5 711 86
          XM_008766566.1 XP_008764788.1 6 - 7 1070 86
          GenBank mRNA BC083574.1 - 6 - 7 1035 7112777 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001557.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ip6k2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphate ion transport
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of apoptotic process
          phosphatidylinositol phosphorylation
          inositol hexakisphosphate 5-kinase activity
          ATP binding
          inositol-1,4,5-trisphosphate 3-kinase activity
          inositol hexakisphosphate 1-kinase activity
          inositol hexakisphosphate 3-kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P144393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66082 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P144393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P144393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P144393 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P144393 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86942 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64790 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913244 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10913242 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387063_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387063_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389005_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389005_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387063_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389005_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387063_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389005_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800011803.rn.1 TC0800001557.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800011804.rn.1 TC0800001557.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800011805.rn.1 TC0800001557.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387063_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387063_at - -
          Rat Expression Set 230 1389005_at - -
          Rat Expression Set 230 1389005_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10913242 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102136_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21903063 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372551 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline