Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572384_m1
          See other AMBRA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ambra1
          Gene Name:
          autophagy/beclin 1 regulator 1
          Gene Aliases:
          Nyw1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 80634470 - 80830068 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572384_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ambra1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134341.1 NP_001127813.1 7 - 8 2445 69
          XM_008762029.1 XP_008760251.1 7 - 8 2632 69
          XM_008762030.1 XP_008760252.1 7 - 8 2349 69
          XM_008762032.1 XP_008760254.1 6 - 7 2206 69
          XM_008762033.1 XP_008760255.1 7 - 8 1933 69
          GenBank mRNA AB027149.1 - 1 - 2 520 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001144.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagy
          negative regulation of cell proliferation
          neural tube development
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          positive regulation of mitophagy
          regulation of autophagosome assembly
          ubiquitin protein ligase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P384083 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P062750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062750 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P384083 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062750 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P384083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P384083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P062750 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P384083 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P506374 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63081 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66966 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10837974 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369601_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374923_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374923_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369601_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374923_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369601_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369601_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374923_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008217.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008220.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008221.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008202.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008207.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008208.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008209.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008216.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008218.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008228.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008199.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008229.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008212.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008214.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008201.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008213.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008200.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008210.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008226.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008225.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008227.rn.1 TC0300001144.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369601_at - -
          Rat Expression Set 230 1374923_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369601_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374923_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837974 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178394_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20954688 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21364446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355719 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline