Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572482_m1
          See other TWIST2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Twist2
          Gene Name:
          twist family bHLH transcription factor 2
          Gene Aliases:
          Dermo1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 98924134 - 98968510 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572482_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Twist2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021691.2 NP_067723.1 1 - 2 521 83
          GenBank mRNA BF550979.1 - 1 - 2 214 83
          Y08139.1 - 1 - 2 521 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001143.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Twist2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          osteoblast differentiation
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of keratinocyte proliferation
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of molecular function
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          negative regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          face morphogenesis
          cornea development in camera-type eye
          transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          molecular_function
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein domain specific binding
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P131477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131477 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P131477 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P381599 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P407132 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45744 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42784 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36901 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10925449 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369685_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369685_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369685_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369685_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900009957.rn.1 TC0900001143.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900009958.rn.1 TC0900001143.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369685_at - -
          Rat Expression Set 230 1369685_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10925449 - -
          Rat Genome U34 Set Y08139_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045628_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030876_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21180962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374827 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58331 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline