Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572562_m1
          See other F13A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          F13a1
          Gene Name:
          coagulation factor XIII, A1 polypeptide
          Gene Aliases:
          F13a
          Chromosome Location:
          Chr.17: 28504650 - 28680015 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572562_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: F13a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021698.2 NP_067730.2 4 - 5 647 104
          GenBank mRNA Y12502.1 - 4 - 5 614 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000458.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene F13a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood coagulation
          peptide cross-linking
          wound healing
          protein-glutamine gamma-glutamyltransferase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P098449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143540 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P098449 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P098449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P098449 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P511581 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700361663 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22859 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51542 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94433 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43918 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45734 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91944 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62108 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88297 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87406 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44193 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68281 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700361663 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10794734 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374779_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369724_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369724_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374779_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369724_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374779_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369724_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374779_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700003284.rn.1 TC1700000458.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374779_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374779_at - -
          Rat Expression Set 230 1369724_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369724_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794734 - -
          Rat Genome U34 Set Y12502cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104483_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20814536 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352360 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61301 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0