Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572770_m1
          See other PLRG1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plrg1
          Gene Name:
          pleiotropic regulator 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 182040338 - 182056669 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572770_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plrg1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021757.2 NP_068525.1 2 - 3 211 67
          GenBank mRNA AF128241.1 - 1 - 2 118 67
          BC087742.1 - 2 - 3 211 7314208 67
          FQ215141.1 - 2 - 3 231 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001461.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plrg1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          mRNA processing
          RNA splicing
          protein localization to nucleus
          positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P352344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104168 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P352344 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P352344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P352344 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P352344 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700604895 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31788 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80877 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700604895 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816088 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387823_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387823_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387823_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387823_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200008920.rn.1 TC0200001461.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387823_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387823_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816088 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639353_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21794407 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1651075 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67549 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline