Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572935_m1
          See other CDKL3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdkl3
          Gene Name:
          cyclin-dependent kinase-like 3
          Gene Aliases:
          Nkiatre, Nkiatreb
          Chromosome Location:
          Chr.10: 37454915 - 37503371 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572935_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdkl3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021772.2 NP_068540.1 3 - 4 486 93
          XM_006246323.2 XP_006246385.1 3 - 4 677 93
          XM_006246325.2 XP_006246387.1 3 - 4 583 93
          XM_006246326.2 XP_006246388.1 3 - 4 586 93
          XM_006246327.2 XP_006246389.1 3 - 4 662 93
          XM_006246329.2 XP_006246391.1 3 - 4 679 93
          XM_006246332.2 XP_006246394.1 3 - 4 675 93
          XM_006246333.2 XP_006246395.1 3 - 4 674 93
          XM_008767705.1 XP_008765927.1 3 - 4 676 93
          XM_008767706.1 XP_008765928.1 3 - 4 675 93
          XM_008767707.1 XP_008765929.1 3 - 4 674 93
          GenBank mRNA AF112183.1 - 3 - 4 486 93
          AF112184.1 - 3 - 4 422 93

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdkl3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          negative regulation of axon extension
          positive regulation of dendrite morphogenesis
          regulation of cell cycle
          dendrite extension
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P756350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100898 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P756350 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P756350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P756350 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P756350 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702139505 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700246354 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61956 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72902 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17689 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702139505 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700246354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733405 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733403 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733407 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733406 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733408 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733402 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733404 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733401 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369274_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369274_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369274_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369274_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369274_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369274_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733401 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22320664 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357922 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66469 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline