Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00572963_m1
          See other ECEL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ecel1
          Gene Name:
          endothelin converting enzyme-like 1
          Gene Aliases:
          Dine
          Chromosome Location:
          Chr.9: 94238568 - 94251844 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00572963_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ecel1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021776.1 NP_068544.1 5 - 6 1287 58
          XM_006245475.1 XP_006245537.1 6 - 7 1395 58
          GenBank mRNA AB023896.1 - 5 - 6 1244 58
          AB026293.1 - 5 - 6 1287 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900002408.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ecel1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          respiratory system process
          proteolysis
          neuropeptide signaling pathway
          intracellular signal transduction
          metalloendopeptidase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P136512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89934 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P136512 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P136512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P136512 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P530389 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85076 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10929634 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368922_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368923_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368923_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368922_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368922_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368923_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368922_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368923_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900019719.rn.1 TC0900002408.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368923_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368922_at - -
          Rat Expression Set 230 1368923_at - -
          Rat Expression Set 230 1368922_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929634 - -
          Rat Genome U34 Set Y16188_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22396959 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363396 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66190 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline