Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00573209_m1
          See other CTTN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cttn
          Gene Name:
          cortactin
          Gene Aliases:
          Cttnb
          Chromosome Location:
          Chr.1: 215255385 - 215290864 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00573209_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cttn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021868.2 NP_068640.2 5 - 6 442 67
          XM_006230622.2 XP_006230684.1 5 - 6 468 67
          XM_006230623.1 XP_006230685.1 5 - 6 450 67
          XM_006230625.2 XP_006230687.1 5 - 6 468 67
          XM_006230889.2 XP_006230951.1 5 - 6 468 67
          XM_006230890.1 XP_006230952.1 5 - 6 450 67
          XM_006230891.2 XP_006230953.1 5 - 6 468 67
          GenBank mRNA AF054618.1 - 3 - 4 297 67
          AF054619.1 - 3 - 4 297 67
          BC081802.1 - 5 - 6 442 7107292 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006968.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cttn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein non-motor actin binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          receptor-mediated endocytosis
          substrate-dependent cell migration, cell extension
          brain development
          actin filament polymerization
          regulation of axon extension
          positive regulation of actin filament polymerization
          actin cytoskeleton reorganization
          focal adhesion assembly
          neuron projection morphogenesis
          cell motility
          dendritic spine maintenance
          lamellipodium organization
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protein binding
          proline-rich region binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P029057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81342 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029054 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P652357 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12140 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12140 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P652357 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P652357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P029054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12140 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P652357 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P505932 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701027134 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76257 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38743 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98426 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701027134 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10727178 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371465_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370123_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370123_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371465_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371465_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370123_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371465_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370123_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100055092.rn.1 TC0100006968.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371465_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370123_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370123_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371465_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727178 - -
          Rat Genome U34 Set AF054618_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850440_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235094_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21668313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350524 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63965 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline