Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00573347_m1
          See other TOP2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Top2a
          Gene Name:
          topoisomerase (DNA) II alpha
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 86901467 - 86930947 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00573347_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Top2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022183.2 NP_071519.2 4 - 5 471 72
          GenBank mRNA Z19552.1 - 4 - 5 471 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003726.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Top2a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          resolution of meiotic recombination intermediates
          sister chromatid segregation
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          DNA topological change
          DNA ligation
          DNA unwinding involved in DNA replication
          mitotic recombination
          cellular response to DNA damage stimulus
          chromosome segregation
          brain development
          aging
          cerebellar Purkinje cell differentiation
          cerebellar granule cell differentiation
          chromosome condensation
          apoptotic chromosome condensation
          embryonic cleavage
          response to drug
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of apoptotic process
          mitotic DNA integrity checkpoint
          positive regulation of viral genome replication
          positive regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          rhythmic process
          response to parathyroid hormone
          magnesium ion binding
          DNA binding
          chromatin binding
          DNA topoisomerase activity
          DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity
          protein kinase C binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          DNA-dependent ATPase activity
          drug binding
          DNA binding, bending
          enzyme binding
          protein homodimerization activity
          histone deacetylase binding
          ubiquitin binding
          sequence-specific DNA binding
          structure-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P531770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2091 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P531770 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P531770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P531770 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P531770 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90276 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75771 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86747 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746976 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372186_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388650_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369990_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369990_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388650_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372186_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369990_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388650_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372186_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372186_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388650_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369990_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033367.rn.1 TC1000003726.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388650_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369990_at - -
          Rat Expression Set 230 1369990_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388650_at - -
          Rat Expression Set 230 1372186_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1372186_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746976 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899854_at - -
          Rat Genome U34 Set Z19552cds_at - -
          Rat Genome U34 Set D14045_s_at - -
          Rat Genome U34 Set Z19552cds_at - -
          Rat Genome U34 Set D14045_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899854_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21135736 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline