Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00573683_m1
          See other ASIC5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asic5
          Gene Name:
          acid-sensing (proton-gated) ion channel family member 5
          Gene Aliases:
          Accn5, Blinac, Inac
          Chromosome Location:
          Chr.2: 180935392 - 180964365 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00573683_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asic5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022227.1 NP_071563.1 6 - 7 1096 89
          GenBank mRNA Y19034.1 - 6 - 7 1096 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001449.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Asic5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proton transport
          sodium ion transmembrane transport
          sodium channel activity
          hydrogen ion channel activity
          ligand-gated sodium channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P011065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175914 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P011065 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12173 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42682 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89369 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97302 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816037 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369842_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369842_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369842_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369842_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200008815.rn.1 TC0200001449.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369842_at - -
          Rat Expression Set 230 1369842_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816037 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21139310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359453 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63954 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline