Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574074_m1
          See other GLRX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Glrx
          Gene Name:
          glutaredoxin (thioltransferase)
          Gene Aliases:
          Glrx1, Grx
          Chromosome Location:
          Chr.2: 2606032 - 2615944 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574074_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Glrx
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022278.1 NP_071614.1 2 - 3 366 77
          GenBank mRNA AF167981.3 - 2 - 3 366 77
          BC061555.1 - 2 - 3 395 6889009 77
          FQ224532.1 - 2 - 3 402 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000024.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Glrx

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to ischemia
          aging
          response to nutrient
          ovulation cycle process
          positive regulation of insulin secretion
          cell redox homeostasis
          positive regulation of membrane potential
          positive regulation of exocytosis
          oxidation-reduction process
          positive regulation of cell adhesion molecule production
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to estradiol stimulus
          positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          negative regulation of hydrogen peroxide-mediated programmed cell death
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          positive regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          electron carrier activity
          protein disulfide oxidoreductase activity
          glutathione disulfide oxidoreductase activity
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P816479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6093 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P816479 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P816479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P816479 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P816479 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700637849 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55455 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700637849 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10812216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931692 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386908_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386908_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367705_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367705_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386908_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386908_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367705_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367705_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200000077.rn.1 TC0200000024.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200000079.rn.1 TC0200000024.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200000080.rn.1 TC0200000024.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386908_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386908_at - -
          Rat Expression Set 230 1367705_at - -
          Rat Expression Set 230 1367705_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812216 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102927_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21594767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356369 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57910 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline