Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574309_m1
          See other PDE4DIP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pde4dip
          Gene Name:
          phosphodiesterase 4D interacting protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 199868943 - 200003443 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574309_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pde4dip
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022382.1 NP_071777.1 22 - 23 2910 65
          GenBank mRNA AF139185.1 - 22 - 23 2910 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004281.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pde4dip

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular protein complex assembly
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78138 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12211 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12211 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P428146 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12211 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700769210 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13056 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3241 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90690 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54650 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24861 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27599 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34056 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54979 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24369 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47658 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67604 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700769210 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825276 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371933_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371933_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387373_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379811_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387373_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379811_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387373_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387373_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029437.rn.1 TC0200004281.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029438.rn.1 TC0200004281.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029440.rn.1 TC0200004281.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371933_at - -
          Rat Expression Set 230 1387373_at - -
          Rat Expression Set 230 1387373_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371933_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825276 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818952_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21248968 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline