Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574541_m1
          See other PVALB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pvalb
          Gene Name:
          parvalbumin
          Gene Aliases:
          PALB1, Pva
          Chromosome Location:
          Chr.7: 119428652 - 119443656 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574541_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pvalb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022499.2 NP_071944.1 2 - 3 202 108
          XM_006241929.2 XP_006241991.1 3 - 4 275 108
          GenBank mRNA BC126090.1 - 2 - 3 202 7321065 108
          FQ212120.1 - 3 - 4 108
          FQ214597.1 - 3 - 4 263 108
          FQ214909.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215072.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215101.1 - 1 - 2 99 108
          FQ215172.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215250.1 - 3 - 4 264 108
          FQ215353.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215367.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215388.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215455.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215472.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215487.1 - 3 - 4 263 108
          FQ215608.1 - 3 - 4 264 108
          FQ215681.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216147.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216186.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216201.1 - 3 - 4 264 108
          FQ216260.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216338.1 - 3 - 4 264 108
          FQ216339.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216459.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216659.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216789.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216830.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216843.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216867.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216872.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216903.1 - 3 - 4 265 108
          FQ216906.1 - 3 - 4 260 108
          FQ216960.1 - 3 - 4 263 108
          FQ216981.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217053.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217064.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217099.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217132.1 - 2 - 3 264 108
          FQ217209.1 - 3 - 4 262 108
          FQ217210.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217278.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217298.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217358.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217373.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217384.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217418.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217446.1 - 2 - 3 231 108
          FQ217489.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217527.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217562.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217576.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217645.1 - 3 - 4 262 108
          FQ217652.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217677.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217743.1 - 3 - 4 262 108
          FQ217749.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217760.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217770.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217787.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217845.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217858.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217860.1 - 3 - 4 264 108
          FQ217861.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217880.1 - 3 - 4 265 108
          FQ217886.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217934.1 - 2 - 3 205 108
          FQ217966.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217976.1 - 3 - 4 263 108
          FQ217991.1 - 3 - 4 263 108
          FQ218022.1 - 3 - 4 263 108
          FQ218035.1 - 3 - 4 263 108
          FQ218057.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223596.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223603.1 - 3 - 4 264 108
          FQ223630.1 - 3 - 4 260 108
          FQ223664.1 - 3 - 4 264 108
          FQ223695.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223712.1 - 3 - 4 264 108
          FQ223861.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223863.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223909.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223941.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223961.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223988.1 - 3 - 4 262 108
          FQ223989.1 - 3 - 4 263 108
          FQ223990.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224014.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224025.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224028.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224037.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224053.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224059.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224083.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224113.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224136.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224187.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224242.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224248.1 - 3 - 4 261 108
          FQ224294.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224303.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224322.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224356.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224363.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224417.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224430.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224435.1 - 3 - 4 261 108
          FQ224463.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224483.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224485.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224488.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224510.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224541.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224580.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224584.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224600.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224613.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224634.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224673.1 - 3 - 4 264 108
          FQ224675.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224767.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224773.1 - 3 - 4 265 108
          FQ224778.1 - 3 - 4 263 108
          FQ224913.1 - 3 - 4 263 108
          M12725.1 - 3 - 4 262 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003451.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pvalb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          calcium ion binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171147 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008416 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008416 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P145605 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700145161 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11780 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96154 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700145161 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10905277 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370214_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370214_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370214_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370214_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700027115.rn.1 TC0700003451.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700027116.rn.1 TC0700003451.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370214_at - -
          Rat Expression Set 230 1370214_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905277 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175539_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21891942 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367420 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50859 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline