Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574710_m1
          See other HIF3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hif3a
          Gene Name:
          hypoxia inducible factor 3, alpha subunit
          Gene Aliases:
          Mop7
          Chromosome Location:
          Chr.1: 78976318 - 78997869 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574710_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hif3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022528.2 NP_071973.1 10 - 11 1327 72
          GenBank mRNA AJ277827.1 - 10 - 11 1328 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004888.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Hypoxia Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hif3a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          signal transduction
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cellular response to hypoxia
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          signal transducer activity
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P088571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125852 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088571 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P088571 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12240 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27073 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719323 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369838_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369838_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369838_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369838_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100038581.rn.1 TC0100004888.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369838_at - -
          Rat Expression Set 230 1369838_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719323 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21346354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363798 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57556 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline