Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00574822_m1
          See other PRPSAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prpsap1
          Gene Name:
          phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 105430516 - 105457942 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00574822_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prpsap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022545.3 NP_071990.2 7 - 8 938 77
          XM_008768391.1 XP_008766613.1 7 - 8 875 77
          GenBank mRNA BC078822.1 - 7 - 8 913 7128451 77
          D26073.1 - 7 - 8 836 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004421.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prpsap1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotide kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide biosynthetic process
          negative regulation of kinase activity
          magnesium ion binding
          ribose phosphate diphosphokinase activity
          kinase binding
          enzyme regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160674 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12246 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12246 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P623094 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12246 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81784 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84433 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10749275 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367750_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367750_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367750_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367750_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000041682.rn.1 TC1000004421.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000041680.rn.1 TC1000004421.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000041678.rn.1 TC1000004421.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367750_at - -
          Rat Expression Set 230 1367750_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749275 - -
          Rat Genome U34 Set D26073_at - -
          Rat Genome U34 Set D26073_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891871_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011950_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232330_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21042243 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368936 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68855 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline