Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575255_m1
          See other BBOX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bbox1
          Gene Name:
          butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1
          Gene Aliases:
          Bbh, Bbox
          Chromosome Location:
          Chr.3: 101427052 - 101465995 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575255_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bbox1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022629.1 NP_072151.1 6 - 7 1002 93
          GenBank mRNA AF160958.1 - 6 - 7 1002 93
          FQ210746.1 - 1094 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003844.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bbox1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydroxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carnitine biosynthetic process
          oxidation-reduction process
          iron ion binding
          zinc ion binding
          gamma-butyrobetaine dioxygenase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40261 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12270 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12270 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12270 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54845 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93561 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10848030 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391293_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369546_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391293_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369546_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369546_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369546_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300029214.rn.1 TC0300003844.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369546_at - -
          Rat Expression Set 230 1369546_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391293_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391293_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10848030 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170038_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21481191 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353895 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60493 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline