Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575268_m1
          See other SLIT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slit2
          Gene Name:
          slit homolog 2 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 66831848 - 67170361 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575268_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slit2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022632.2 NP_072154.2 5 - 6 988 62
          XM_008770210.1 XP_008768432.1 1 - 2 99 62

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the XM_008770210.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Chemokine Panel Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slit2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin superfamily cell adhesion molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metanephros development
          ureteric bud development
          in utero embryonic development
          negative regulation of protein phosphorylation
          cell migration involved in sprouting angiogenesis
          negative regulation of leukocyte chemotaxis
          chemotaxis
          axonogenesis
          axon guidance
          brain development
          motor neuron axon guidance
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of lamellipodium assembly
          negative regulation of endothelial cell migration
          negative regulation of gene expression
          negative regulation of smooth muscle cell migration
          single organismal cell-cell adhesion
          spinal cord development
          olfactory bulb development
          chemorepulsion involved in embryonic olfactory bulb interneuron precursor migration
          chemorepulsion involved in postnatal olfactory bulb interneuron migration
          corticospinal neuron axon guidance through spinal cord
          telencephalon cell migration
          cell differentiation
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of cell migration
          negative regulation of axon extension
          negative regulation of actin filament polymerization
          retinal ganglion cell axon guidance
          response to nutrient levels
          cellular response to hormone stimulus
          dorsal/ventral axon guidance
          Roundabout signaling pathway
          follicle-stimulating hormone signaling pathway
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of catalytic activity
          negative regulation of vascular permeability
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          neuron projection morphogenesis
          axon extension involved in axon guidance
          negative regulation of inflammatory response
          negative chemotaxis
          induction of negative chemotaxis
          negative regulation of small GTPase mediated signal transduction
          response to cortisol
          mammary gland duct morphogenesis
          mammary duct terminal end bud growth
          apoptotic process involved in luteolysis
          negative regulation of chemokine-mediated signaling pathway
          cellular response to heparin
          negative regulation of smooth muscle cell chemotaxis
          negative regulation of mononuclear cell migration
          negative regulation of neutrophil chemotaxis
          negative regulation of monocyte chemotaxis
          negative regulation of retinal ganglion cell axon guidance
          negative regulation of cellular response to growth factor stimulus
          follicle-stimulating hormone receptor activity
          GTPase inhibitor activity
          calcium ion binding
          protein binding
          heparin binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          laminin-1 binding
          proteoglycan binding
          heparan sulfate proteoglycan binding
          chemorepellent activity
          Roundabout binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P194230 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P961703 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P194230 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P961703 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P961703 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P194230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P961703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P194230 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P961703 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P194230 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15506 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10777137 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369346_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382685_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395986_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382685_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369346_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395986_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369346_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395986_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382685_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369346_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395986_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382685_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400013890.rn.1 TC1400001935.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369346_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369346_at - -
          Rat Expression Set 230 1382685_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395986_at - -
          Rat Expression Set 230 1382685_at - -
          Rat Expression Set 230 1395986_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101660_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376107 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline