Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575275_m1
          See other GALP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Galp
          Gene Name:
          galanin-like peptide
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 71352417 - 71374457 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575275_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Galp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022633.1 NP_072155.1 3 - 4 259 64
          GenBank mRNA AF188491.1 - 3 - 4 259 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004763.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Galp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuropeptide signaling pathway
          response to hormone
          regulation of appetite
          response to insulin
          behavioral response to starvation
          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P162115 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P162112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63316 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P162115 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P162112 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P162115 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P162112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P162112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P162115 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P543334 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104376 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13004 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718718 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718719 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10718711 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369599_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369599_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369599_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369599_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100037439.rn.1 TC0100004763.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369599_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369599_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10718711 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22243660 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367697 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66479 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline