Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575634_m1
          See other MVP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mvp
          Gene Name:
          major vault protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 198420821 - 198448418 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575634_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mvp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022715.2 NP_073206.2 8 - 9 1251 67
          GenBank mRNA BC071174.1 - 8 - 9 1258 7099451 67
          U09870.2 - 8 - 9 1251 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006684.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mvp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell proliferation
          negative regulation of signaling
          negative regulation of protein autophosphorylation
          ERBB signaling pathway
          negative regulation of protein tyrosine kinase activity
          protein activation cascade
          protein binding
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P275029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139621 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P275029 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P275029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P275029 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P275029 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700528102 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87142 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14869 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102708 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700528102 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725893 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367925_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367925_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367925_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367925_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052630.rn.1 TC0100006684.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367925_at - -
          Rat Expression Set 230 1367925_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725893 - -
          Rat Genome U34 Set U09870_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20697643 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366631 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66912 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0