Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575737_m1
          See other SLC30A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc30a1
          Gene Name:
          solute carrier family 30 (zinc transporter), member 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 110677810 - 110681683 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575737_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc30a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022853.2 NP_074044.1 1 - 2 788 66
          GenBank mRNA U17133.1 - 1 - 2 789 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300001071.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc30a1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          zinc II ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          cellular zinc ion homeostasis
          negative regulation of neurotransmitter secretion
          calcium ion import
          cadmium ion transmembrane transport
          zinc II ion transmembrane transport
          negative regulation of zinc ion transmembrane import
          detoxification of cadmium ion
          negative regulation of calcium ion import
          zinc ion transmembrane transporter activity
          calcium channel inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P529562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138058 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P529562 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P529562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P529562 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P529562 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10766774 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383632_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383253_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369099_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369099_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383253_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383632_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369099_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369099_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007578.rn.1 TC1300001071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007577.rn.1 TC1300001071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007579.rn.1 TC1300001071.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369099_at - -
          Rat Expression Set 230 1369099_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766774 - -
          Rat Genome U34 Set U17133_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21468985 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349890 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69747 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0