Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575852_m1
          See other IREB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ireb2
          Gene Name:
          iron responsive element binding protein 2
          Gene Aliases:
          Irp2
          Chromosome Location:
          Chr.8: 59420103 - 59503634 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575852_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ireb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022863.2 NP_074054.2 5 - 6 736 90
          XM_006243091.2 XP_006243153.1 5 - 6 1041 90
          XM_006243093.2 XP_006243155.1 5 - 6 716 90
          GenBank mRNA BC081798.1 - 5 - 6 736 7130997 90
          U20181.1 - 5 - 6 641 90

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000742.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ireb2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of translation
          protoporphyrinogen IX biosynthetic process
          iron ion transport
          cellular iron ion homeostasis
          aging
          post-embryonic development
          response to iron(II) ion
          regulation of gene expression
          negative regulation of translation
          osteoclast differentiation
          response to retinoic acid
          erythrocyte homeostasis
          intestinal absorption
          iron ion homeostasis
          cellular response to hypoxia
          RNA binding
          iron-responsive element binding
          translation repressor activity
          metal ion binding
          4 iron, 4 sulfur cluster binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P241018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49255 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P241018 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P241018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P241018 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12328 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P241018 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701918411 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97012 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97955 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52166 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97360 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701918411 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910094 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387440_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390874_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387440_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390874_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387440_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387440_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004939.rn.1 TC0800000742.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387440_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387440_at - -
          Rat Expression Set 230 1390874_at - -
          Rat Expression Set 230 1390874_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910094 - -
          Rat Genome U34 Set U20181_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21676101 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353688 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68596 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline