Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00575923_m1
          See other PTPRQ GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ptprq
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, receptor type, Q
          Gene Aliases:
          rPTP-GMC1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 49763657 - 50034932 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00575923_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ptprq
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022925.1 NP_075214.1 14 - 15 2456 132
          GenBank mRNA AF063249.1 - 14 - 15 2456 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002649.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Phosphatase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ptprq

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hematopoietic progenitor cell differentiation
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          inner ear morphogenesis
          regulation of fat cell differentiation
          neuromuscular process controlling balance
          detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound
          vestibular receptor cell morphogenesis
          protein tyrosine phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178261 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12334 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12334 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12334 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42726 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40708 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80474 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32421 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23344 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55074 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63338 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104653 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91554 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38797 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10902140 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387537_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387537_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387537_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387537_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700020697.rn.1 TC0700002649.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387537_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387537_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902140 - -
          Rat Genome U34 Set AF063249_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22152557 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline