Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576174_m1
          See other SFXN3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sfxn3
          Gene Name:
          sideroflexin 3
          Gene Aliases:
          TCC
          Chromosome Location:
          Chr.1: 264796674 - 264805159 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576174_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sfxn3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022948.1 NP_075237.1 8 - 9 1007 100
          XM_006231563.2 XP_006231625.1 9 - 10 1157 100
          XM_006231565.2 XP_006231627.1 8 - 9 875 100
          XM_006231566.2 XP_006231628.1 8 - 9 897 100
          XM_008760451.1 XP_008758673.1 8 - 9 894 100
          GenBank mRNA AF276997.1 - 8 - 9 1007 100
          BC062043.1 - 8 - 9 1036 5597953 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003699.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sfxn3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          ion transmembrane transport
          tricarboxylic acid transmembrane transport
          iron ion homeostasis
          molecular_function
          tricarboxylate secondary active transmembrane transporter activity
          ion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P711589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P711589 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P711589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P711589 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P711589 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700630174 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700514577 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6664 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700514577 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700630174 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10715653 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387008_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387008_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387008_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387008_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030112.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030116.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030121.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030124.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030126.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030119.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030125.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030117.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030120.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030128.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030127.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030118.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030122.rn.1 TC0100003699.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387008_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387008_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715653 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891880_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891880_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071932_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058526_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817740_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21199267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353340 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68903 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline