Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576333_m1
          See other VPS33A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vps33a
          Gene Name:
          vacuolar protein sorting 33 homolog A (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          r-Vps33a
          Chromosome Location:
          Chr.12: 38459816 - 38482903 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576333_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vps33a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022961.3 NP_075250.2 10 - 11 1456 63
          GenBank mRNA BC105752.1 - 10 - 11 1456 5599123 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000616.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vps33a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vesicle docking involved in exocytosis
          biological_process
          protein transport
          vesicle-mediated transport
          platelet formation
          melanosome localization
          lysosome localization
          pigmentation
          regulation of developmental pigmentation
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1060167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62095 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1060167 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1060167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1060167 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1060167 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P318604 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12354 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1060170 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98920 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21424 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78684 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758415 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385081_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382157_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385081_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387557_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382157_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382156_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387557_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382156_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387557_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387557_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385081_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385081_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005393.rn.1 TC1200000616.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387557_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1387557_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1385081_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1385081_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758415 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900601_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366105 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54492 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline