Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576846_m1
          See other NPFFR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Npffr2
          Gene Name:
          neuropeptide FF receptor 2
          Gene Aliases:
          Gpr74, Npff2, Npgpr
          Chromosome Location:
          Chr.14: 20148515 - 20193577 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576846_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Npffr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023980.1 NP_076470.1 2 - 3 434 73
          XM_006250787.2 XP_006250849.1 3 - 4 73
          GenBank mRNA AF268900.1 - 2 - 3 434 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001524.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Npffr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuropeptide signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          cellular response to hormone stimulus
          regulation of MAPK cascade
          regulation of adenylate cyclase activity
          response to peptide
          regulation of cAMP-dependent protein kinase activity
          neuropeptide receptor activity
          opioid receptor binding
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P060844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P060844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P060844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P060844 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12380 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74711 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10775987 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387607_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387607_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387607_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387607_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011206.rn.1 TC1400001524.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011204.rn.1 TC1400001524.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011205.rn.1 TC1400001524.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387607_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387607_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775987 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21145589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040157 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50737 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline