Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577025_m1
          See other MRS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrs2
          Gene Name:
          MRS2 magnesium transporter
          Gene Aliases:
          Mrs2l, Rpt
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42064258 - 42083602 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577025_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrs2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024001.1 NP_076491.1 5 - 6 631 84
          XM_006253937.2 XP_006253999.1 5 - 6 749 84
          GenBank mRNA AF288289.1 - 5 - 6 631 84
          AF288290.1 - 1 - 2 82 84
          AF288291.1 - 1 - 2 84 84
          BC098916.1 - 5 - 6 606 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000612.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrs2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          magnesium ion transport
          magnesium ion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P119457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P119457 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P119457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P119457 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P641168 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1004081 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701744544 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101827 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45851 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99695 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701744544 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795083 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795085 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795087 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795084 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10795082 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387231_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368525_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368525_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387231_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387231_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387231_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368525_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368525_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700004213.rn.1 TC1700000612.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387231_at - -
          Rat Expression Set 230 1368525_at - -
          Rat Expression Set 230 1387231_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368525_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795082 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21472985 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360844 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65021 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline