Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577284_m1
          See other FDXR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fdxr
          Gene Name:
          ferredoxin reductase
          Gene Aliases:
          AR
          Chromosome Location:
          Chr.10: 103817724 - 103826413 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577284_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fdxr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024153.1 NP_077067.1 6 - 7 637 70
          GenBank mRNA BC088844.1 - 6 - 7 644 7308634 70
          D63761.1 - 6 - 7 637 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004105.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fdxr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ubiquinone biosynthetic process
          cholesterol metabolic process
          NADPH oxidation
          protein binding
          NADPH-adrenodoxin reductase activity
          NADPH binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P110469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85538 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110469 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P110469 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P612449 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701030561 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23652 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701030561 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10748909 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368011_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368011_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368011_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368011_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037213.rn.1 TC1000004105.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368011_at - -
          Rat Expression Set 230 1368011_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748909 - -
          Rat Genome U34 Set D63761_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D63761_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964367_r_at - -
          Rat Genome U34 Set D63761_at - -
          Rat Genome U34 Set D63761_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20859221 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362349 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64323 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline