Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577303_m1
          See other ANXA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Anxa4
          Gene Name:
          annexin A4
          Gene Aliases:
          Anx4
          Chromosome Location:
          Chr.4: 118538771 - 118595601 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577303_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Anxa4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024155.3 NP_077069.3 7 - 8 561 74
          XM_006236841.2 XP_006236903.1 8 - 9 648 74
          XM_006236842.2 XP_006236904.1 7 - 8 1184 74
          GenBank mRNA BC085688.1 - 7 - 8 561 7191458 74
          D38224.2 - 5 - 6 470 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003258.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Anxa4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calcium-binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          exocytosis
          epithelial cell differentiation
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of interleukin-8 secretion
          calcium ion binding
          calcium-dependent phospholipid binding
          identical protein binding
          calcium-dependent protein binding
          NF-kappaB binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P465660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P465660 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P465660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P465660 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P465660 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12409 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54805 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27682 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 916 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863757 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389305_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389305_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368908_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368908_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368908_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368908_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389305_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389305_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400023176.rn.1 TC0400003258.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368908_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368908_at - -
          Rat Expression Set 230 1389305_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389305_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863757 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171167_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235611_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20873995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349705 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59569 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline