Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577357_m1
          See other CYBA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyba
          Gene Name:
          cytochrome b-245, alpha polypeptide
          Gene Aliases:
          p22-phox
          Chromosome Location:
          Chr.19: 55249634 - 55257824 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577357_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyba
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024160.1 NP_077074.1 1 - 2 100 72
          GenBank mRNA AJ295951.1 - 1 - 2 86 72
          U18729.1 - 1 - 2 100 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001629.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyba

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of endothelial cell proliferation
          negative regulation of glomerular filtration by angiotensin
          superoxide metabolic process
          inflammatory response
          regulation of blood pressure
          smooth muscle hypertrophy
          cytochrome complex assembly
          positive regulation of cell growth
          response to nutrient levels
          positive regulation of superoxide anion generation
          response to drug
          superoxide anion generation
          innate immune response
          respiratory burst
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          hydrogen peroxide biosynthetic process
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          oxidation-reduction process
          positive regulation of mucus secretion
          response to interleukin-1
          cellular response to amino acid stimulus
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to organic substance
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to organic cyclic compound
          cellular response to gamma radiation
          reactive oxygen species metabolic process
          protein binding
          electron carrier activity
          superoxide-generating NADPH oxidase activity
          SH3 domain binding
          heme binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P059011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130006 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059011 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12413 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700913331 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700484589 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87968 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700913331 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700484589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10811571 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370219_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378451_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378451_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370219_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378451_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370219_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378451_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370219_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900013084.rn.1 TC1900001629.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900013082.rn.1 TC1900001629.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370219_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370219_at - -
          Rat Expression Set 230 1378451_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378451_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10811571 - -
          Rat Genome U34 Set U18729_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817764_at - -
          Rat Genome U34 Set U18729_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817764_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21043069 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366276 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65212 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline