Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577363_m1
          See other DNAJC5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajc5
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5
          Gene Aliases:
          Csp
          Chromosome Location:
          Chr.3: 177013190 - 177047159 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577363_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajc5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024161.2 NP_077075.1 3 - 4 445 73
          XM_008762544.1 XP_008760766.1 3 - 4 494 73
          XM_008762545.1 XP_008760767.1 4 - 5 535 73
          GenBank mRNA AF323955.1 - 3 - 4 445 73
          FQ223796.1 - 3 - 4 486 73
          S81917.1 - 2 - 3 345 73
          U39320.1 - 3 - 4 445 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002604.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajc5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chemical synaptic transmission
          negative regulation of neuron apoptotic process
          glycoprotein binding
          ATP-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082042 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082042 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P208157 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701937457 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44519 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104752 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701937457 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10843039 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371666_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369813_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371666_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384001_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369813_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374663_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384001_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374663_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369813_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369813_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300019301.rn.1 TC0300002604.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369813_at - -
          Rat Expression Set 230 1369813_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843039 - -
          Rat Genome U34 Set S81917_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U39320_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20857438 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359259 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51895 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline