Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577366_m1
          See other FABP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fabp3
          Gene Name:
          fatty acid binding protein 3, muscle and heart
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 148528854 - 148535597 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577366_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fabp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024162.1 NP_077076.1 2 - 3 282 75
          GenBank mRNA FQ217465.1 - 2 - 3 286 75
          J02773.1 - 2 - 3 282 75
          M18034.1 - 2 - 3 269 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001555.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fabp3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid metabolic process
          fatty acid beta-oxidation
          long-chain fatty acid transport
          response to insulin
          response to drug
          cholesterol homeostasis
          long-chain fatty acid import
          regulation of fatty acid oxidation
          phospholipid homeostasis
          response to fatty acid
          regulation of phosphatidylcholine biosynthetic process
          long-chain fatty acid transporter activity
          fatty acid binding
          cytoskeletal protein binding
          long-chain fatty acid binding
          icosatetraenoic acid binding
          oleic acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P262091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949599 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P262091 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P262091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P262091 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P262091 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10872473 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376522_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367660_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376522_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367660_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367660_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367660_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011220.rn.1 TC0500001555.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367660_at - -
          Rat Expression Set 230 1367660_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872473 - -
          Rat Genome U34 Set J02773_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21403914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355537 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55881 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline