Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn00577441_m1
See other AXIN2 GE Assays ›
Gene Symbol:
Axin2
Gene Name:
axin 2
Gene Aliases:
axil
Chromosome Location:
Chr.10: 97212483 - 97238824 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn00577441_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
284.00
Your Price
Online offer:
266.65
266.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Axin2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_024355.1
NP_077331.1
3 - 4
1147
67
GenBank mRNA
AF017757.1
-
3 - 4
1147
67
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001843.rn.1
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length less than or equal to 70
Recommended Assay
Rattus norvegicus
Rat Wnt Panel
Inventoried
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Axin2
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
somitogenesis
positive regulation of protein phosphorylation
intramembranous ossification
secondary heart field specification
chondrocyte differentiation involved in endochondral bone morphogenesis
cell death
cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
positive regulation of cell death
regulation of Wnt signaling pathway
bone mineralization
regulation of mismatch repair
cellular protein localization
regulation of catenin import into nucleus
negative regulation of catenin import into nucleus
termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
odontogenesis
positive regulation of GTPase activity
maintenance of DNA repeat elements
negative regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of protein kinase activity
mRNA stabilization
regulation of chondrocyte development
regulation of centromeric sister chromatid cohesion
cellular response to organic cyclic compound
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
negative regulation of Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification
GTPase activator activity
beta-catenin binding
enzyme binding
protein kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
armadillo repeat domain binding
I-SMAD binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000016693.rn.1
TC1000001843.rn.1
RTA TC
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline