Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577626_m1
          See other FRK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Frk
          Gene Name:
          fyn-related Src family tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 41266409 - 41383731 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577626_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Frk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024368.1 NP_077344.1 5 - 6 1410 115
          XM_006256517.2 XP_006256579.1 5 - 6 1561 115
          XM_008773006.1 XP_008771228.1 5 - 6 1561 115
          GenBank mRNA U09583.1 - 5 - 6 1410 115

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000776.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Frk

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          cell migration
          actin cytoskeleton organization
          cell differentiation
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of cell proliferation
          innate immune response
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          receptor binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145099 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15389 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15389 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700540980 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701725340 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702388546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96647 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80664 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27425 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79102 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701725340 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702388546 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700540980 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830291 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369156_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369156_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369156_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369156_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006514.rn.1 TC2000000776.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006515.rn.1 TC2000000776.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369156_at - -
          Rat Expression Set 230 1369156_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830291 - -
          Rat Genome U34 Set U09583_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20727146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376899 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0