Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577721_m1
          See other GUCY2E GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gucy2e
          Gene Name:
          guanylate cyclase 2E
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 55835695 - 55851235 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577721_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gucy2e
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024380.1 NP_077356.1 3 - 4 1098 79
          GenBank mRNA L36029.1 - 3 - 4 1098 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003069.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gucy2e

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanylate cyclase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cGMP biosynthetic process
          protein phosphorylation
          visual perception
          intracellular signal transduction
          guanylate cyclase activity
          protein kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          GTP binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P057868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65938 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P057868 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P057868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P057868 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12434 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64169 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78936 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10743874 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369360_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369360_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369360_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369360_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027082.rn.1 TC1000003069.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027081.rn.1 TC1000003069.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369360_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369360_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743874 - -
          Rat Genome U34 Set L36029_at - -
          Rat Genome U34 Set L36029_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21188097 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366846 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60480 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-l697b:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline