Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00577982_m1
          See other CYB5B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyb5b
          Gene Name:
          cytochrome b5 type B (outer mitochondrial membrane)
          Gene Aliases:
          Cyb5m, omb5
          Chromosome Location:
          Chr.19: 39357814 - 39391680 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00577982_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyb5b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030586.2 NP_085075.1 3 - 4 326 75
          GenBank mRNA BC072535.1 - 3 - 4 326 7103272 75
          X96392.1 - 3 - 4 194 75
          Y12517.1 - 3 - 4 371 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000539.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyb5b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of catalytic activity
          oxidation-reduction process
          enzyme activator activity
          heme binding
          electron transporter, transferring electrons within CoQH2-cytochrome c reductase complex activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P184497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P139387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P184497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139387 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139387 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P184497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P184497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P139387 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P184497 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12448 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700935253 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83472 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27607 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62737 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700935253 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807632 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370005_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370005_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370005_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370005_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004728.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004734.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004729.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004735.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004738.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004732.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004736.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004737.rn.1 TC1900000539.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370005_at - -
          Rat Expression Set 230 1370005_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807632 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232256_at - -
          Rat Genome U34 Set Y12517cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997445_at - -
          Rat Genome U34 Set Y12517cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22093847 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline