Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00578301_m1
          See other LIG1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lig1
          Gene Name:
          ligase I, DNA, ATP-dependent
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 75356213 - 75394757 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00578301_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Lig1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024268.2 NP_001019439.1 4 - 5 408 89
          GenBank mRNA AF276774.1 - 4 - 5 423 89
          BC093604.1 - 4 - 5 392 7317599 89
          FQ132357.1 - 4 - 5 408 89

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000898.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lig1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA replication
          lagging strand elongation
          DNA repair
          nucleotide-excision repair
          DNA recombination
          DNA ligation involved in DNA repair
          cell division
          DNA biosynthetic process
          DNA binding
          DNA ligase activity
          DNA ligase (ATP) activity
          ATP binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P462135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3874 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P462135 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P462135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P462135 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P367486 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700293247 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702165672 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97603 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59105 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93290 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701298539 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700293247 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702165672 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704312 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379195_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368204_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379195_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368204_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379195_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368204_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368204_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379195_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006076.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006070.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006073.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006091.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006077.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006080.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006082.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006085.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006086.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006089.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006075.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006084.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006088.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006072.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006074.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006093.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006094.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006078.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006100.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006069.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006083.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006087.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006092.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006095.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006099.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006079.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006081.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006090.rn.1 TC0100000898.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368204_at - -
          Rat Expression Set 230 1368204_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379195_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1379195_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704312 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071212_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102575_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21653899 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355586 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline