Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00578329_m1
          See other MEF2D GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mef2d
          Gene Name:
          myocyte enhancer factor 2D
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 187512164 - 187541285 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00578329_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mef2d
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030860.2 NP_110487.2 8 - 9 1437 80
          XM_006232771.1 XP_006232833.1 8 - 9 1036 80
          XM_006232772.1 XP_006232834.1 8 - 9 1033 80
          XM_006232773.1 XP_006232835.1 7 - 8 1012 80
          GenBank mRNA AJ005425.1 - 7 - 8 1012 80
          BC081790.1 - 8 - 9 1437 7134848 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001530.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mef2d

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          endochondral ossification
          chondrocyte differentiation
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          apoptotic process
          nervous system development
          adult heart development
          skeletal muscle cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          enzyme binding
          activating transcription factor binding
          protein homodimerization activity
          histone deacetylase binding
          protein heterodimerization activity
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P085926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22343 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P085926 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P085926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P085926 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P146655 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701650432 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94698 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83275 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701650432 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816470 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398427_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398427_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369851_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369851_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369851_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009621.rn.1 TC0200001530.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398427_at - -
          Rat Expression Set 230 1398427_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369851_at - -
          Rat Expression Set 230 1369851_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816470 - -
          Rat Genome U34 Set AJ005425_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ005425_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21667412 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350881 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49988 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline