Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00578818_m1
          See other ATIC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atic
          Gene Name:
          5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/IMP cyclohydrolase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 78862013 - 78882061 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00578818_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Atic
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031014.2 NP_112276.2 7 - 8 746 81
          GenBank mRNA BC072496.1 - 7 - 8 746 7096880 81
          D89514.1 - 7 - 8 739 81

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000853.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atic

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          brainstem development
          'de novo' IMP biosynthetic process
          nucleoside metabolic process
          cobalamin metabolic process
          ribonucleotide metabolic process
          response to inorganic substance
          cerebellum development
          cerebral cortex development
          organ regeneration
          dihydrofolate metabolic process
          tetrahydrofolate biosynthetic process
          IMP cyclohydrolase activity
          phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P102930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130287 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102930 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P102930 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P374817 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700371737 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1355 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81631 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22304 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700371737 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10924151 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369962_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369962_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369962_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369962_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006993.rn.1 TC0900000853.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006994.rn.1 TC0900000853.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369962_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369962_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924151 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102917_at - -
          Rat Genome U34 Set D89514_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233925_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21447956 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364236 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54323 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline