Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00578911_m1
          See other GABBR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gabbr1
          Gene Name:
          gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 1955344 - 1984896 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00578911_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Gabbr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031028.3 NP_112290.2 6 - 7 863 113
          XM_006255879.2 XP_006255941.1 6 - 7 957 113
          XM_008772700.1 XP_008770922.1 5 - 6 936 113
          GenBank mRNA AB016160.1 - 1 - 2 406 113
          AB016161.1 - 1 - 2 406 113
          AF283276.1 - 5 - 6 777 113
          AJ831471.1 - 6 - 7 861 113
          AJ831472.1 - 6 - 7 985 113
          Y10369.2 - 6 - 7 835 113
          Y10370.2 - 1 - 2 508 113

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000985.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gabbr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of adenylate cyclase activity
          gamma-aminobutyric acid signaling pathway
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of glutamate secretion
          positive regulation of glutamate secretion
          negative regulation of gamma-aminobutyric acid secretion
          regulation of cAMP biosynthetic process
          negative regulation of epinephrine secretion
          negative regulation of dopamine secretion
          response to nicotine
          response to ethanol
          negative regulation of synaptic transmission
          positive regulation of growth hormone secretion
          G-protein coupled GABA receptor activity
          protein binding
          transcription factor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P089415 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P158999 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P089421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41632 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089421 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P313708 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089415 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089415 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089421 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P313708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P313708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P089421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P089415 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P249164 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12481 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80156 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33567 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1044 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40811 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830857 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369371_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369372_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369372_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388030_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375720_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388039_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388039_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369371_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375720_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388030_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369372_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369371_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388030_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388039_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375720_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388030_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369372_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369371_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388039_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375720_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007762.rn.1 TC2000000985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007763.rn.1 TC2000000985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007761.rn.1 TC2000000985.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375720_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388039_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369372_at - -
          Rat Expression Set 230 1369371_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388030_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369371_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388030_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369372_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375720_at - -
          Rat Expression Set 230 1388039_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830857 - -
          Rat Genome U34 Set AB016161cds_i_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161UTR#1_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016160_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161UTR#1_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016160_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161cds_r_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926213_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926213_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171808_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227854_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016160_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926213_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016160_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161UTR#1_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161cds_r_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161cds_i_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016161UTR#1_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22172825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354454 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60885 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline