Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579082_m1
          See other JUP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Jup
          Gene Name:
          junction plakoglobin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 88280517 - 88307453 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579082_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Jup
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031047.2 NP_112309.2 2 - 3 597 89
          XM_006247429.1 XP_006247491.1 2 - 3 368 89
          XM_006247430.2 XP_006247492.1 2 - 3 334 89
          GenBank mRNA BC065580.1 - 2 - 3 597 5599724 89
          FQ223166.1 - 2 - 3 357 89
          U58858.1 - 2 - 3 349 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003792.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Jup

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          desmosome assembly
          cell adhesion
          signal transduction
          single organismal cell-cell adhesion
          cell migration
          adherens junction assembly
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of protein import into nucleus
          regulation of cell fate specification
          skin development
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          detection of mechanical stimulus
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          protein heterooligomerization
          cellular response to indole-3-methanol
          ventricular cardiac muscle cell action potential
          bundle of His cell to Purkinje myocyte communication
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          establishment of protein localization to plasma membrane
          transcription coactivator activity
          signal transducer activity
          structural molecule activity
          protein binding
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          nuclear hormone receptor binding
          alpha-catenin binding
          cadherin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P334788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92594 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P334788 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P334788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P334788 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P334788 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40421 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85464 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10280 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84451 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747330 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387061_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387061_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387061_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387061_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033937.rn.1 TC1000003792.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387061_at - -
          Rat Expression Set 230 1387061_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747330 - -
          Rat Genome U34 Set U58858_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21617823 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359114 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62029 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline