Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579172_m1
          See other MMP14 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mmp14
          Gene Name:
          matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted)
          Gene Aliases:
          Mt1-mmp
          Chromosome Location:
          Chr.15: 33074441 - 33083666 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579172_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mmp14
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031056.1 NP_112318.1 1 - 2 273 62
          GenBank mRNA BC072509.1 - 1 - 2 304 7103279 62
          X83537.1 - 1 - 2 282 62
          X91785.1 - 1 - 2 273 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000461.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mmp14

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          angiogenesis
          ovarian follicle development
          response to hypoxia
          endothelial cell proliferation
          endochondral ossification
          regulation of transcription, DNA-templated
          proteolysis
          response to oxidative stress
          male gonad development
          response to mechanical stimulus
          response to hormone
          positive regulation of peptidase activity
          response to organic cyclic compound
          cell migration
          positive regulation of cell growth
          lung development
          positive regulation of cell migration
          collagen catabolic process
          zymogen activation
          endodermal cell differentiation
          chondrocyte proliferation
          astrocyte cell migration
          response to estrogen
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          tissue remodeling
          negative regulation of focal adhesion assembly
          bone development
          craniofacial suture morphogenesis
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          metalloendopeptidase activity
          integrin binding
          calcium ion binding
          zinc ion binding
          peptidase activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P639027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17968 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P639027 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P639027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P639027 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P14927 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701594592 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700174724 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96043 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29025 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700174724 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701594592 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10780205 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367860_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378225_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367860_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378225_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378225_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378225_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367860_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367860_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500002892.rn.1 TC1500000461.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500002889.rn.1 TC1500000461.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367860_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1367860_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1378225_at - -
          Rat Expression Set 230 1378225_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780205 - -
          Rat Genome U34 Set X83537_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070584_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21449554 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365885 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62465 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline