Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579198_m1
          See other MSH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Msh2
          Gene Name:
          mutS homolog 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 11215951 - 11274916 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579198_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Msh2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031058.1 NP_112320.1 4 - 5 794 64
          GenBank mRNA BC161846.1 - 4 - 5 810 9029023 64
          X93591.1 - 4 - 5 794 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001876.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Msh2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          meiotic mismatch repair
          in utero embryonic development
          somatic recombination of immunoglobulin genes involved in immune response
          oxidative phosphorylation
          DNA repair
          mismatch repair
          postreplication repair
          double-strand break repair
          meiotic gene conversion
          cellular response to DNA damage stimulus
          cell cycle arrest
          germ cell development
          spermatogenesis
          determination of adult lifespan
          male gonad development
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          response to X-ray
          response to UV-B
          response to organic cyclic compound
          somatic hypermutation of immunoglobulin genes
          somatic recombination of immunoglobulin gene segments
          B cell mediated immunity
          B cell differentiation
          intra-S DNA damage checkpoint
          response to drug
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          response to amino acid
          negative regulation of neuron apoptotic process
          maintenance of DNA repeat elements
          negative regulation of reciprocal meiotic recombination
          isotype switching
          negative regulation of DNA recombination
          positive regulation of helicase activity
          magnesium ion binding
          four-way junction DNA binding
          Y-form DNA binding
          heteroduplex DNA loop binding
          double-strand/single-strand DNA junction binding
          DNA binding
          damaged DNA binding
          double-stranded DNA binding
          single-stranded DNA binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          DNA-dependent ATPase activity
          ATPase activity
          centromeric DNA binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          mismatched DNA binding
          guanine/thymine mispair binding
          single base insertion or deletion binding
          dinucleotide insertion or deletion binding
          single guanine insertion binding
          single thymine insertion binding
          dinucleotide repeat insertion binding
          oxidized purine DNA binding
          MutLalpha complex binding
          protein homodimerization activity
          ADP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P217604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59572 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P217604 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P217604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P217604 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P217604 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700541096 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84654 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65602 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51870 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77616 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700541096 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882812 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368002_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368002_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368002_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368002_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600013317.rn.1 TC0600001876.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368002_at - -
          Rat Expression Set 230 1368002_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882812 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874919_at - -
          Rat Genome U34 Set X93591cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874919_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874919_at - -
          Rat Genome U34 Set X93591cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874919_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20949416 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365869 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51125 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline