Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579301_m1
          See other P2RX3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          P2rx3
          Gene Name:
          purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 72403992 - 72447801 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579301_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: P2rx3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001270621.1 NP_001257550.1 1 - 2 301 63
          NM_031075.2 NP_112337.2 1 - 2 301 63
          NR_073054.1 2 - 3 329 63
          GenBank mRNA AF084975.1 - 1 - 2 146 63
          BC081783.1 - 2 - 3 329 7134300 63
          X90651.1 - 1 - 2 301 63
          X91167.1 - 1 - 2 291 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003447.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene P2rx3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          ion transport
          cation transport
          chemical synaptic transmission
          neuromuscular synaptic transmission
          response to temperature stimulus
          response to heat
          response to cold
          response to mechanical stimulus
          response to carbohydrate
          response to organic substance
          urinary bladder smooth muscle contraction
          neuronal action potential
          peristalsis
          response to ATP
          purinergic nucleotide receptor signaling pathway
          regulation of synaptic plasticity
          behavioral response to pain
          sensory perception of taste
          protein homooligomerization
          cation transmembrane transport
          purinergic nucleotide receptor activity
          extracellular ATP-gated cation channel activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21592 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018681 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018681 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P198746 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15314 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44534 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10429 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77285 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22794 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56009 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10846881 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368667_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388077_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368667_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388077_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368667_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388077_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388077_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368667_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300027190.rn.1 TC0300003447.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300027192.rn.1 TC0300003447.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388077_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368667_at - -
          Rat Expression Set 230 1388077_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368667_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10846881 - -
          Rat Genome U34 Set X90651_at - -
          Rat Genome U34 Set X90651_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21386266 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline