Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579412_m1
          See other PSEN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psen2
          Gene Name:
          presenilin 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 98513600 - 98539313 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579412_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Psen2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031087.2 NP_112349.2 3 - 4 454 70
          XM_006250405.2 XP_006250467.1 5 - 6 605 70
          XM_006250407.2 XP_006250469.1 4 - 5 515 70
          XM_006250408.2 XP_006250470.1 3 - 4 430 70
          XM_006250410.2 XP_006250472.1 4 - 5 1198 70
          XM_008769876.1 XP_008768098.1 4 - 5 1197 70
          XM_008769877.1 XP_008768099.1 5 - 6 745 70
          XM_008769878.1 XP_008768100.1 3 - 4 1823 70
          GenBank mRNA AB004454.1 - 2 - 3 364 70
          BC078805.1 - 3 - 4 454 7109917 70
          D83700.1 - 2 - 3 357 70
          FQ219614.1 - 5 - 6 573 70
          X99267.1 - 3 - 4 477 70

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300002061.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psen2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          aspartic protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          response to hypoxia
          cell fate specification
          somitogenesis
          positive regulation of receptor recycling
          negative regulation of protein phosphorylation
          hair follicle development
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          T cell activation involved in immune response
          myeloid leukocyte differentiation
          proteolysis
          membrane protein ectodomain proteolysis
          calcium ion transport
          negative regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          Notch signaling pathway
          Notch receptor processing
          learning or memory
          memory
          protein transport
          protein processing
          dorsal/ventral neural tube patterning
          embryonic limb morphogenesis
          forebrain development
          negative regulation of protein complex assembly
          negative regulation of protein binding
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          intracellular signal transduction
          locomotion
          amyloid precursor protein catabolic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of catalytic activity
          regulation of protein binding
          skin morphogenesis
          cellular protein metabolic process
          regulation of synaptic plasticity
          lung alveolus development
          thymus development
          brain morphogenesis
          beta-amyloid metabolic process
          positive regulation of coagulation
          T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          protein maturation
          cardiac muscle contraction
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of apoptotic signaling pathway
          molecular_function
          endopeptidase activity
          aspartic-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P069641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169410 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069641 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P069641 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P466272 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700528687 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60161 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34960 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50593 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700528687 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10770298 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370064_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372536_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370064_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372536_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370064_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370064_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300014726.rn.1 TC1300002061.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372536_at - -
          Rat Expression Set 230 1372536_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370064_at - -
          Rat Expression Set 230 1370064_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770298 - -
          Rat Genome U34 Set X99267_at - -
          Rat Genome U34 Set X99267_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA849426_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA849426_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232419_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X99267_g_at - -
          Rat Genome U34 Set X99267_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21927679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368494 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52136 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline