Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579470_m1
          See other GRK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Grk1
          Gene Name:
          G protein-coupled receptor kinase 1
          Gene Aliases:
          Rhok
          Chromosome Location:
          Chr.16: 81153438 - 81169128 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579470_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Grk1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031096.1 NP_112358.1 1 - 2 882 79
          GenBank mRNA U63971.1 - 1 - 2 882 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000966.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Grk1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          visual perception
          photoreceptor cell morphogenesis
          response to light stimulus
          rhodopsin mediated signaling pathway
          regulation of rhodopsin mediated signaling pathway
          termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of phosphorylation
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          protein autophosphorylation
          post-embryonic retina morphogenesis in camera-type eye
          G-protein coupled receptor kinase activity
          ATP binding
          rhodopsin kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P035972 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P035973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46957 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P035972 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P035973 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P035973 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P035972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P035973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P035972 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12511 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61166 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10792743 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369257_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369257_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369257_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369257_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007260.rn.1 TC1600000966.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007261.rn.1 TC1600000966.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369257_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369257_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792743 - -
          Rat Genome U34 Set U63971_at - -
          Rat Genome U34 Set U63971_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21363174 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357908 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54245 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0