Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579821_m1
          See other PSMC5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psmc5
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 5
          Gene Aliases:
          Sug1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 94445877 - 94451811 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579821_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psmc5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031149.1 NP_112411.1 2 - 3 107 80
          GenBank mRNA AB000491.1 - 2 - 3 107 80
          BC058462.1 - 2 - 3 103 6891005 80
          D83521.1 - 2 - 3 125 80
          FQ213263.1 - 2 - 3 124 80
          FQ213735.1 - 2 - 3 99 80
          FQ233831.1 - 2 - 3 110 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001787.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psmc5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of inclusion body assembly
          receptor binding
          ATP binding
          transcription factor binding
          ATPase activity
          TBP-class protein binding
          thyrotropin-releasing hormone receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172407 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12543 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12543 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12543 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739139 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10739135 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367833_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367833_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367833_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367833_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016354.rn.1 TC1000001787.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367833_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367833_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739135 - -
          Rat Genome U34 Set AB000491_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21928539 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354016 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67036 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline