Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579867_m1
          See other GSTM7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gstm7
          Gene Name:
          glutathione S-transferase, mu 7
          Gene Aliases:
          Gstm3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 210720720 - 210726179 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579867_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gstm7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031154.1 NP_112416.1 5 - 6 380 69
          GenBank mRNA BC059130.1 - 5 - 6 438 6921477 69
          FQ214048.1 - 5 - 6 429 69
          J02744.1 - 5 - 6 380 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004449.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gstm7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutathione metabolic process
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
          nitrobenzene metabolic process
          xenobiotic catabolic process
          negative regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          positive regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          cellular detoxification of nitrogen compound
          cellular response to caffeine
          glutathione transferase activity
          receptor binding
          enzyme binding
          protein homodimerization activity
          glutathione binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P716352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124293 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716352 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P716352 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P716352 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700785739 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33753 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700785739 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825890 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387023_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387023_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387023_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387023_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030788.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030782.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030790.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030783.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030786.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030791.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030780.rn.1 TC0200004449.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387023_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387023_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825890 - -
          Rat Genome U34 Set E01415cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set E01415cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21182282 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358491 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68593 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline