Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00580047_m1
          See other UGDH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ugdh
          Gene Name:
          UDP-glucose 6-dehydrogenase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 44479614 - 44502845 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00580047_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ugdh
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031325.1 NP_112615.1 6 - 7 919 114
          GenBank mRNA AB013732.1 - 6 - 7 919 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000526.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ugdh

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          gastrulation with mouth forming second
          UDP-glucuronate biosynthetic process
          oxidation-reduction process
          UDP-glucose 6-dehydrogenase activity
          NAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P447623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48815 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P447623 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P447623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P447623 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P447623 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33472 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74839 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100587 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10772705 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367938_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367938_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367938_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367938_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400004053.rn.1 TC1400000526.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367938_at - -
          Rat Expression Set 230 1367938_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772705 - -
          Rat Genome U34 Set AB013732_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103698_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22216866 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360736 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51378 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline